Phytochemical standard, Tanshinone I, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
80714-10MG
80714-10MGEA 143 EUR InStock
80714-10MG
Phytochemical standard, Tanshinone I, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Modulates or prevents breast cancer metastasis by regulating adhesion molecules. Anti-inflammatory.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d659aca0e14d7e68f691f767fa70fdd9521844&vid=00d659aca0e14d7e68f691f767fa70fdd9521844&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité