Toluène, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
8078.2500EA 106.02 EUR InStock
8078.2500
Toluène, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 98 %
Boiling Range 109 - 112 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Water (H2O) max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité