Sodium sulfate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
80948-250G
80948-250GEA 141 EUR InStock
80948-250G
Sodium sulfate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Supelco®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd15a8d25b473ddebcb8f8fb2df969474beccaf5&vid=ec998b618e6628bd41a34faeb5488913544b1bde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité