Stations d’extraction, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Fournisseur: Avantor
8095-06EA 7528.43 EUR InStock
8095-06
Stations d’extraction, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Collecteurs
On peut utiliser la station d’extraction étendue BAKERBOND Speedisk® en mode d'alimentation des échantillons par réservoir, inversé ou à distance. Elle comprend un collecteur de vide à six ports ainsi que les accessoires nécessaires pour contribuer à l’extraction des analytes réalisée à l’aide des disques d'extraction laminaires BAKERBOND Speedisk®.
Le collecteur a une forme rectangulaire et affiche un espace inter-ports permettant d'accueillir six réservoirs d'échantillon de 1 L côte à côte Chaque port de vide possède une valve ouvert/fermé individuelle.
Information de livraison: AvecMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité