Sodium thiosulfate pentahydraté 99.5-101.0%, soluble, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
8100-20EA 355.28 EUR InStock
8100-20
Sodium thiosulfate pentahydraté 99.5-101.0%, soluble, AR®, Macron Fine Chemicals™
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.5 - 101.0 %
Assay (Na₂S₂O₃·5H₂O) 99.5 - 101.0 %
Appearance (colorless, transparent crystals) Passes Test
Insoluble Matter ≤0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 8.4
Solubility Passes Test
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤0.1 %
Sulfide (S) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn), For Information Only
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité