VWR® Gurr™ Histological Fixatives, AFA
Fournisseur: VWR Chemicals
81009.362EA 77 EUR InStock
81009.362
VWR® Gurr™ Histological Fixatives, AFA
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Solution alcoolique acidifiée de formol pour la fixation du glycogène.
Contient acide acétique, ethanol et formaldéhyde
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité