Tablette pour salles propres TexWrite®
Fournisseur: Texwipe
TX5835
811-0123EA 583 EUR InStock
811-0123
Tablette pour salles propres TexWrite®
Porte-blocs
En PP. La tablette portable, pour salles propres, offre une surface d'écriture idéale et est adaptée à une utilisation dans des environnements critiques. Solide, en PP rigide, elle est équipée d'un clip en plastique durable. Son support rigide permet une utilisation debout. Cette tablette unique est disponible en tant qu'unité individuelle pour une utilisation avec n'importe quel support de documentation TexWrite®.
  • De construction durable, elle résiste aux produits chimiques et à la corrosion
  • Pour une utilisation avec un format A4
  • Pour une utilisation de 1 à 50 feuilles de papier, en salles blanches
  • Coins arrondis, pas de bords pointus susceptibles d'endommager les gants ou les vêtements
  • Conditionnée en salle propre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité