L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Scie diamantée électronique EDS 20
Fournisseur: MEDITE
01-2000-00 46-4010-00 46-4020-00
811-0210EA 656 EUR InStock
811-0210 811-0221 811-0222
Scie diamantée électronique EDS 20
Stylos Stylets et traceurs
Pour l'annotation de lames microscopiques et pour le marquage, l'identification ou la gravure de métaux ou de plastiques. Le moteur du graveur s'enclenche automatiquement en position d'écriture et s'interrompt automatiquement en position horizontale. En position d'écriture, la pointe tourne à haute vitesse, ce qui permet d'effectuer facilement les gravures. Poids: env. 100 g; Ø de la concavité pour le doigt: env.15 mm.
  • Pointes facilement interchangeables sans outil
  • Durabilité de la gravure quasi illimitée en raison de sa profondeur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité