Poly(dimethylsiloxane) analytical standard, for GPC
Fournisseur: Merck
81153-100MG
81153-100MGEA 483 EUR InStock
81153-100MG
Poly(dimethylsiloxane) analytical standard, for GPC
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Poly(dimethylsiloxane) [PDMS] is a polymer. It is a stable silicone rubber. It has been used as ion selective membrane for ion-sensitive field-effect transistors, as spring material in accelerometers, elastomer on a tactile sensor and as flexible encapsulation material in decouple sensors.
Certifications: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Attention: Storage temperature: 2 to 8 °C. Limited shelf life, expiry date on the label.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab072b6d4ff7e446fd5a90d9f4aff87f229428ba&vid=57503b3ff18f58290464f45a7355c491eeca6007&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité