Polyéthylèneglycol 300, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81283-1G
81283-1GEA 205 EUR InStock
81283-1G
Polyéthylèneglycol 300, Supelco®
Polyéthylèneglycol 300
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: –15…–10 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e10f1d2625469ad80b409a5c77645c57d0d26561&vid=17e6cd9fee75d230a9024533a4f49296d5fcbfa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité