Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyéthylèneglycol 600, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600

M-Clarity™ quality level = MQ100

81286-1G
81286-1GEA 207 EUR InStock
81286-1G
Polyéthylèneglycol 600, Supelco®
Polyéthylèneglycol 600


Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…22 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05ff97468ccc3fa5db5a8df3cd9eec2e70df91b6&vid=0ace75b41d954ea8a98b3066028b2e53035adc5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité