Polyéthylèneglycol 1.500, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
81289-1G
81289-1GEA 217 EUR InStock
81289-1G
Polyéthylèneglycol 1.500, Supelco®
Polyéthylèneglycol 1.500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2930ddb0dad09b0d006cd81d2ef8b4f00f2e87&vid=324418b150d3b280a75d92ae7726249505176dc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité