Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyéthylèneglycol 2.000, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

81290-1G
81290-1GEA 217 EUR InStock
81290-1G
Polyéthylèneglycol 2.000, Supelco®
Polyéthylèneglycol 2.000


Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 49…52 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3b869dfa711566ed792444c0af4fdd345a3b96&vid=bb48fd22eda2a6ac04a3c32602d4c109b16dc176&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité