Polyéthylèneglycol 3.000, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 3,000
M-Clarity™ quality level = MQ100
81291-1G
81291-1GEA 223 EUR InStock
81291-1G
Polyéthylèneglycol 3.000, Supelco®
Polyéthylèneglycol 3.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fa4ac5f4ac24ef1abe2e9703cb87d639613419&vid=8818f1f6573400d98071df890e8ff28ab782b48c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité