Polyéthylèneglycol 12.000, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 12,000
M-Clarity™ quality level = MQ100
81296-1G
81296-1GEA 207 EUR InStock
81296-1G
Polyéthylèneglycol 12.000, Supelco®
Polyéthylèneglycol 12.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 12000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f84985202120c4c00386ba4f40e1ea123f99e729&vid=e4d97423e8a32f4a3d5c16b47049348918e99313&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité