Poly(vinyl chloride), carboxylated 1,8% carboxyl basis, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
81395-50G
81395-50GEA 263 EUR InStock
81395-50G
Poly(vinyl chloride), carboxylated 1,8% carboxyl basis, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Poly(vinyl chloride), carboxylated
Poly(vinyl chloride) carboxylated may be used in the preparation of ultrafiltration membranes using phase-inversion method.
Formule: (C₅H₇ClO₂)n
Numéro MDL: MFCD00084460
Numéro CAS: 25702-80-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74f1e6aa0ab080fe44817667892ba44ec27bfb41&vid=7a360a48ddd14f08dba58194d54155dd36f522a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité