Acétonitrile, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8144.4000GLEA 365.07 EUR InStock
8144.4000GL
Acétonitrile, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (corrected for H2O) min. 99.9 %
Residue after Evaporation max. 1 ppm
Titrable Acid (µeq/g) max. 0.5
Titrable base (µeq/g) max. 0.6
Water (H2O) max. 30 ppm
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at 450 nm max. 0.3
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.05
at 220 nm max. 0.01
at 254-400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité