Poly(butylmethacrylate), analytical standard, for GPC
Fournisseur: Merck
81475-250MG
81475-250MGEA 180 EUR InStock
81475-250MG
Poly(butylmethacrylate), analytical standard, for GPC
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Certifications: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Attention: Limited shelf life, expiry date on the label.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d23a1952ae65b30a4d8d0eb4e881a3f7acb5d2f4&vid=d7ea42764399418b846df98a183b997225cd9b34&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
∼682000 Mn, Mw/Mn ~1,06 250 mg 81475-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité