Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 PolarPlus®
Fournisseur: Avantor
8153-04EA 340.4 EUR InStock
8153-04
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 PolarPlus®
Colonnes pour chromatographie
Ultra-clean, PP columns with BAKERBOND® HPLC media are engineered to save time, minimise work and final solvent volumes and improve performance. Run times are up to nine times faster than conventional columns. The built-in column guard filter and higher analyte concentration may reduce or eliminate pre-filtration and concentration steps.
  • Run times up to nine times faster than conventional SPE columns
  • Unique laminar configuration
  • Silica based
General applications: Non ionic, basic, non polar to polar analytes.
These SPE columns can be used inMore Product Information
Collapse All
Greffage Capacité Poids du lit Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Octadecyl (C18) PolarPlus 3 ml 50 mg 1 8153-04
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité