Distributeur de ruban adhésif, en acier inoxydable
Fournisseur: ULTRATAPE
UT962
817-0311EA 898 EUR InStock
817-0311
Distributeur de ruban adhésif, en acier inoxydable
Distributeurs d'étiquettes et de rubans adhésifs
Distributeur en acier inoxydable 304, de qualité industrielle, avec un support de montage au niveau du socle. Il est résistant à la corrosion et la lame dentelée remplaçable est en chrome mat, électrolytiquement poli. Peut contenir un rouleau, avec un noyau de 76 mm, jusqu'à 50,8 mm de large et 201,2 mètres de long.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité