Rubans d'emballage en filaments, 8981, Scotch®
Fournisseur: 3M
89815050
817-0452EA 65.9 EUR InStock
817-0452
Rubans d'emballage en filaments, 8981, Scotch®
Rubans adhésifs
Ces rubans d'emballage à filaments 8981 haute performance sont fabriqués à partir du film PP Scotchpro™ renforcé par un fil de verre continu et un adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Le support offre une excellente résistance aux entailles, à l'abrasion et à l'humidité
  • Haute adhérence au ruban pour un faible coût unitaire
  • Fermeture robuste de panneaux de fibres difficiles à coller ou à forte teneur en fibres recyclées
Longueur : 50,0 m
Couleur: Transparent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité