Distributeur pour ruban adhésif d'étiquetage de protection pour laboratoire
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F134500000
817-1130EA 149 EUR InStock
817-1130
Distributeur pour ruban adhésif d'étiquetage de protection pour laboratoire
Distributeurs d'étiquettes et de rubans adhésifs
Dérouleur moulé en plastique ABS avec lame à dents en acier.
  • Tape roll held in place by aluminum roller and spring-loaded cover
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité