Crayon pour surfaces humides, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F133820000
817-1135EA 78.6 EUR InStock
817-1135
Crayon pour surfaces humides, SP Bel-Art
Stylos Stylos à encre
Permet d'écrire sur les surfaces humides telles que des étiquettes collées sur des produits placées dans un bain-marie, un congélateur. Convient également pour les surfaces sèches.
  • Pour les surfaces humides
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité