Étiquettes, Bake-Tags®
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
BAKE-250
817-2150EA 508 EUR InStock
817-2150
Étiquettes, Bake-Tags®
Étiquettes
Bake-Tags are oven-safe marking labels that withstand conventional oven-sterilization (typically 180 °C) or heating to inactivate RNase, DNase and other enzymes.
  • Ultra-résistant pour températures extrêmes
Withstand autoclaving, cryogenic freezer storage conditions and boiling baths without peeling or falling off.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité