Etain (II) chlorure dihydraté 98.0-103%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
8176-20EA 0 EUR InStock
8176-20
Etain (II) chlorure dihydraté 98.0-103%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Tin (II) chloride dihydrate
Formule: SnCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 103.0 %
ACS - Assay (SnCl₂·2H₂O) 98.0 - 103.0 %
ACS - Mercury (Hg) ≤0.050 ppm
ACS - Solubility in HCl Passes Test
ACS - Sodium (Na) ≤0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.01 %
Appearance: colorless to slightly yellow (but definitely not green) crystals
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité