Papier bond pour salle blanche
Fournisseur: Texwipe
TX5811
818-0132EA 347 EUR InStock
818-0132
Papier bond pour salle blanche
Papiers
TexWrite® 22, fiches de documentation en cellulose pour salle propre, saturées en latex, sans agents organiques.
  • Particulièrement adapté à la prise de notes, pour des manuels d'appareils et pour des modes d'emploi
  • Peuvent s'utiliser en télécopieurs ou imprimants laser
Format: relié A4 pour salle propre.
Conditionnement: Conditionnement: 250 feuilles par paquet, 10 paquets par boîte (Bag-Within-A-Bag®)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité