L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cleanroom documentation papers and notebooks, CONTEXT™
Fournisseur: CONTEC
CNBK5585W CNBK8511W CNTXA4W CNTXA4B
818-0296EA 356 EUR InStock
818-0296 818-0297 818-0299 818-0298
Cleanroom documentation papers and notebooks, CONTEXT™
Papiers
CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
  • Compatible with standard and high speed laser printers
  • Compatible with wet and dry copy systems
  • Ideal for recording notes and work instructions
  • High brightness, high opacity
  • Ultra-low particle generation
  • Ultra-low metallic ion content
  • High tear and tensile strength
  • Heat resistant
CONTEXT™ cleanroom paper is available in A4, 216×279 mm and 279×432 mm sizes.
CONTEXT™ notebooks are available in two sizes.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité