Cahier de laboratoire, poly paper, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6300-1000
818-1752EA 95.9 EUR InStock
818-1752
Cahier de laboratoire, poly paper, Nalgene®
Carnets de notes
Cahier de laboratoire avec pages en poly paper et couverture en PE.
  • Résiste à l'eau et aux produits chimiques
  • Espace pour la date et la signature, des pages pour une table de matière, pour les données et le mode d'emploi
Format: A4 (24,1×29,2 cm), 100 pages numérotées (50 feuilles) avec une fine ligne verte.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité