L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques d'extraction liquide, J.T.Baker® BAKERBOND®
Fournisseur: Avantor
8182-96EA 202 EUR InStock
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Plaques d'extraction liquide, J.T.Baker® BAKERBOND®
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Les plaques d’extraction liquide (SLE) J.T.Baker® BAKERBOND® constituent une alternative idéale et plus rapide aux méthodes d’extractions traditionnelles liquide-liquide, et elles permettent une récupération excellente des analytes des matrices biologiques.
  • Matériau d’emballage à la terre de diatomée
  • Protocole simple
  • Plus rapide et plus facile d'une extraction liquide-liquide
  • Formats microplaque à 96-puits ou cartouche offerts
  • Peut s'utiliser pour l’élimination des protéines
On peut utiliser cette méthode de préparation des échantillons avant les méthodes chromatographie telles que la LC-MS, la HPLC et l’UHPLC, et elle s'utilise largement pour les acides, les bases et les composés neutres.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité