Rubans adhésifs antistatiques pour salles blanches, NovaStat™
Fournisseur: MICRONOVA
ASTPC-272_U ASTPC-3436
819-0073EA 0 EUR InStock
819-0073 819-0017
Rubans adhésifs antistatiques pour salles blanches, NovaStat™
Rubans adhésifs
Ces rubans adhésifs pour salles blanches sont fabriqués en cellophane avec un adhésif à base de caoutchouc et ils sont spécialement conçus pour un usage dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques (ESD).
  • Conçu pour le conditionnement et l'emballage de produits
  • Ne crée pas de charge statique
  • Enveloppé dans un matériau en plastique 3 pouces
Couleur : ambré/transparent
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité