Adhésif en spray repositionnable, 75
Fournisseur: 3M
75
819-0122EA 410 EUR InStock
819-0122
Adhésif en spray repositionnable, 75
Adhésifs
L'adhésif en aérosol repositionnable 3M™ 75 est un adhésif en aérosol polyvalent, sensible à la pression, adapté au maintien ou au positionnement temporaire de matériaux légers pour l'affichage ou avant l'assemblage final. Il adhère en quelques secondes, mais possède une plage d'adhérence extra-longue qui permet de soulever et de repositionner les matériaux.
  • Maintenir et positionner temporairement des matériaux légers
  • La formule à faible trempage lui permet de coller des substrats délicats sans endommager le matériau
  • La formule résiste aux saignements et
More Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Adhésif en spray repositionnable, 75 incolore 500 ml 12 819-0122
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité