Bandes barrières, 766
Fournisseur: 3M
766SG5033
819-0123EA 380 EUR InStock
819-0123
Bandes barrières, 766
Rubans adhésifs
These 766 barrier tapes are made of vinyl with a rubber adhesive and are ideal for hazard warning.
  • Conformable backing ideal for use on curved and irregular surfaces
  • Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
  • Rubber adhesive provides good instant adhesion on many surfaces
Used for marking of equipment pinch points or gears for warning purposes, temporary floor marking around equipment or spills.
Longueur: 33,0 m
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité