ESD high temp masking tape, paper core, Wescorp
Fournisseur: DESCO
242280
819-0148EA 7 EUR InStock
819-0148
ESD high temp masking tape, paper core, Wescorp
Rubans adhésifs
Economical crepe paper tape (7.0 mils thick) with high-tack rubber adhesive are used in applications masking PCB gold features for wave soldering.
  • Lead-free RoHS CompliantWaterproof
  • Non-toxic, non-corrosive
  • pH neutral
  • Tensile strength: 12 mm
  • Adhesion to steel: 155,04 g/cm²
  • Elongation: 8%
  • Temperature range: −36 to 135 °C (−32 to +275 °F)
  • Excellent conformability
Wescorp tape does tribocharge, but has minimal charge retention, making it safe to use around most ESD sensitive items. May be exposed to high temperatures for an extended period of timeMore Product Information
Collapse All
Désignation Longueur Largeur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Wescorp high temp masking tape 54,8 m 24 mm 1 819-0148
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité