Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boucles en caoutchouc de silicone

Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F203080000
819-1416EA 157 EUR InStock
819-1416
Boucles en caoutchouc de silicone
Liens
Ces bandes en caoutchouc de silicone extensibles offrent des solutions simples et pratiques pour répondre à vos exigences en matière d'attache, de fixation et de codage couleur en laboratoire et sur le lieu de travail.

  • Taille réglable
  • Conserve l'élasticité entre –49 et 121 °C
  • Boucles de 5 mm de large qui peuvent s'étendre jusqu'à 100 mm de Ø
  • Couleurs : rouge, bleu et jaune

Parfaites pour une utilisation dans un incubateur, un autoclave ou un congélateur et pour maintenir fermement les colonnes et les burettes sur des supports. Elles peuvent également maintenir des couvercles métalliques sur des flacons, fermer des sachets de dialyse ou des sacs pour déchets biologiques dangereux et attacher des rouleaux de tuyau flexible.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité