Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propionate de méthyle, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

81988-1ML
81988-1MLEA 46.9 EUR InStock
81988-1ML
Propionate de méthyle, Supelco®
Propionate de méthyle


Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 79.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009306
Numéro CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
ONU: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35f54b96e97b4b1597da9df0304e738130ba02c1&vid=bc98a1c11953dac5d7028b8d313ab0df67436a87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité