n-Hexane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
8205.1000EA 280 EUR InStock
8205.1000
n-Hexane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay (n-hexane) min. 99 %
Assay (sum of 5 isomers, total hexanes plus methylcyclopentane) min. 99 %
Aromatic Compounds (as C6H6) max. 0.02 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Thiophene passes test
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0002
Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks).
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.20
at 230 nm max. 0.10
at 240 nm max. 0.04
at 250 nm max. 0.02
at 280-400 nm max. 0.01
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité