Système de conservation, Cryoinstant
Fournisseur: VWR Chemicals
822075ZAEA 130 EUR InStock
822075ZA 822070ZA 822071ZA 822072ZA 822073ZA 822074ZA 820006ZA
Système de conservation, Cryoinstant
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Les laboratoires de microbiologie recherchent un moyen simple de conserver les microorganismes importants plutôt qu'une sous-culture répétitive, qui entraîne des cultures contaminées, une perte de viabilité et, plus important, la perte des caractéristiques d'origine due à l'introduction de modifications biochimiques et génétiques. Cryoinstant se compose de 25 billes poreuses dans un flacon rempli d'un bouillon contenant du glycérol. Les microorganismes se collent sur la surface poreuse des billes. L'excès de bouillon est aspiré, les flacons peuvent ensuite être stockés jusqu'à –70 °C dans un congélateur.
  • Rapide et facile à utiliser
  • Code couleur
  • Stockage jusqu'à –70 °C
  • Contrôle qualité sur la fertilité et la stérilité
Conditionnement: Conditionnement : Cryoinstant est emballé par lots de 50 flacons de 2 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité