Pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
8226.2500EA 221 EUR InStock
8226.2500
Pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité