Éthanol, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8229.2500PEEA 92.16 EUR InStock
8229.2500PE
Éthanol, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Éthanol
Formule: H₃CCH₂OH
Point de fusion: –114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (96.0-97.2% v/v)) passes test
Appearance passes test
Boiling Point 78.0 - 79.0 °C
Density (g/ml) at 20°C 0.804 - 0.809
Iron (Fe) max. 1 ppm
Furfural passes test
Fuseloil, aldehyde passes test
Heavy Metals, Zinc (as Pb) max. 2 ppm
Identification (IR) passes test
Methanol (CH3OH) max. 500 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable acid passes test
Titrable base passes test
UV-absorbance (1cm vs hexane)
at 220 nm max. 0.30
at 230 nm max. 0.18
at 240 nm max. 0.08
at 270 nm max. 0.02
220-270 nm (no maxima) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité