Ether de pétrole, 80…110 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8242.1000EA 42.72 EUR InStock
8242.1000
Ether de pétrole, 80…110 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 80…110 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Range 80 - 110 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité