Ferene disodium salt ≥99.0% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Sodium 5,5'-(3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl)bis(furan-2-sulphonate), Ferene, 3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulphonic acid disodium salt, Disodium 5-[3-pyridin-2-yl-6-(5-sulphonatofuran-2-yl)-1,2,4-triazin-5-yl]furan-2-sulphonate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
82940-1G
82940-1GEA 53 EUR InStock
82940-1G
Ferene disodium salt ≥99.0% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®
Ferene disodium salt
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulfonic acid disodium salt also known as Ferene is a chelating agent which usually binds with Fe2+ ion to form coloured complex
Colorimetric reagent for iron, which is more sensitive than other reagents (e.g. Ferrozine), molar absorptivity 35500 liters/mol cm
Formule: C₁₆H₈N₄Na₂O₈S₂
MW: 494.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040642
Numéro CAS: 79551-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c613850c928be872e91b4e18338b82b92da6b87e&vid=531ea48537719f280059bed3fa14eb789412aadc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité