Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
83200-5G
83200-5GEA 166 EUR InStock
83200-5G
Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Pyronine G
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
Point de fusion: 250…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011725
Numéro CAS: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37aa2f6c8e135eeb1d582e5d68765c334c759a35&vid=37aa2f6c8e135eeb1d582e5d68765c334c759a35&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité