Trifluorure de bore solution ∼10% (∼1,3 M) dans le butanol-1, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
83253-100ML-F
83253-100ML-FEA 174 EUR InStock
83253-100ML-F
Trifluorure de bore solution ∼10% (∼1,3 M) dans le butanol-1, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Trifluorure de bore
BF3 - Butanol solution
Formule: BF₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011316
Numéro CAS: 7637-07-2
ONU: 2920
ADR: 3(8),I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9226f0e996fbdc53196b812113922992f82a16be&vid=6231819666f5cb0f086eda51954ac6cdb16128c8&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité