Bromure mercurique ≥99.0% (titration par précipitation), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
83353-50G
83353-50GEA 96.9 EUR InStock
83353-50G
Bromure mercurique ≥99.0% (titration par précipitation), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Bromure mercurique
Formule: Br₂Hg
Point d'ébullition: 322 °C
Point de fusion: 237 °C
Densité: 6.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011040
Numéro CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
ONU: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Insoluble in methanol Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 2000 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Ignition Residue (after reduction) ≤0.02%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité