Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium carbonate Ph. Franç

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

83516.290EA 56.9 EUR InStock
83516.290
Ammonium carbonate Ph. Franç
Ammonium carbonate
Mélange en proportions approximativement équimoléculaires de carbamate d'ammonium NH4CO2NH2 et d'hydrogénocarbonate d'ammonium NH4HCO3


Formule: (NH₄)₂CO₃
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Appearance White crystalline powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.05 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité