Bismuth (III) carbonate basique Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
83518.230EA 82.2 EUR InStock
83518.230
Bismuth (III) carbonate basique Ph. Eur.
Bismuth (III) carbonate basique
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: (BiO)₂CO₃
Densité: 6.86 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00010877
Numéro CAS: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 13,01283
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Bi) (calculated on dried) 80.0 - 82.5 %
Appearance White/almost white powder
Identification (CO₃) Passes test
Identification (Bi) Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) 500 ppm
NO₃ (Nitrate) 0.4 %
Alkali and alkaline-earth metals 1.0 %
Loss on drying (105°C) 1.0 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Residual metal catalysts (skip lot): .
As (Arsenic) 5 ppm
Cd (Cadmium) 0.15 ppm
Co (Cobalt) 1.5 ppm
Hg (Mercury) 2.4 ppm
Ni (Nickel) 6 ppm
Pb (Lead) 20 ppm
V (Vanadium) 10 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité