Phénolphtaléine 98.0-101.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
83544.180EA 57.4 EUR InStock
83544.180
Phénolphtaléine 98.0-101.0% Ph. Eur.
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point de fusion: 258…262 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ATTEINDRE: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.0 - 101.0 %
Appearance White/almost white powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Related substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité