Thymol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
83558.180EA 54 EUR InStock
83558.180
Thymol Ph. Eur.
Thymol
Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002309
Numéro CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colourless crystals
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Related substances Passes test
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité