Solution de nettoyage pour diaphragme avec thiourée pour les électrodes de pH pour les électrodes de pH
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
83604.260EA 59.8 EUR InStock
83604.260
Solution de nettoyage pour diaphragme avec thiourée pour les électrodes de pH pour les électrodes de pH
Solution de nettoyage pour diaphragme avec thiourée pour les électrodes de pH
Point de fusion: 177 °C
Densité: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Control Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité