Isohexane (mélange d'isomères) mélange d'isomères ≥97.0% (mélange d'isomères), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83622.320EA 67.8 EUR InStock
83622.320
Isohexane (mélange d'isomères) mélange d'isomères ≥97.0% (mélange d'isomères), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Iso-Hexane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0.653 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119484651-34
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Assay (Mix. of C₆H₁₄ isomers) Min. 97.00 %
Water (KF) Max. 0.0100 % w/w
Residue after evaporation Max. 0.0005 % w/w
n-Hexane Max. 3.0 %
Transmittance (205 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (220 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (230 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (280 nm) Min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité